Methyl isoquinoline-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 5-Isoquinolinecarboxylate
OR925357-1G
APOSOR925357-1GEA 60.9 EUR
APOSOR925357-1G
Methyl isoquinoline-5-carboxylate 95%
Methyl isoquinoline-5-carboxylate
Formel: C₁₁H₉NO₂
Molecular Weight: 187.195 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06204278
CAS-Nummer: 16675-59-5