2-Methoxy-N-methylbenzylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(2-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamine
OR925436-5G
APOSOR925436-5GEA
89.9
EUR
APOSOR925436-5G
2-Methoxy-N-methylbenzylamine 95%
2-Methoxy-N-methylbenzylamine
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151,209 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025755 CAS-Nummer: 6851-80-5 |