4-(2-Carboxyethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925442-25G
APOSOR925442-25GEA 169 EUR
APOSOR925442-25G
4-(2-Carboxyethyl)benzoesäure 98%
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016560
CAS-Nummer: 38628-51-2