(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, (2R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (R)-3-Isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine
OR925455-5G
APOSOR925455-5GEA
195
EUR
APOSOR925455-5G
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin 97%
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin
Formel:
C₉H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 184.24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040565 CAS-Nummer: 109838-85-9 |