6-Acetyl-2-Benzoxazolinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Acetyl-2-benzoxazolinone, 6-Acetyl-2(3H)-benzoxazolone, 6-Acetyl-2-hydroxybenzoxazole, 6-Acetyl-2-benzoxazolone, 6-Acetylbenzo[d]oxazol-2(3H)-one
OR925460-5G
APOSOR925460-5GEA
157
EUR
APOSOR925460-5G
6-Acetyl-2-Benzoxazolinone 95%
6-Acetyl-2-Benzoxazolinone
Formel:
C₉H₇NO₃ Molecular Weight: 177,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01664312 CAS-Nummer: 54903-09-2 |