(1-Methylnaphthalen-4-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Methylnaphthalen-1-yl)methanol
OR925505-1G
APOSOR925505-1GEA
30.6
EUR
APOSOR925505-1G
(1-Methylnaphthalen-4-yl)methanol 95%
(1-Methylnaphthalen-4-yl)methanol
Formel:
C₁₂H₁₂O Molecular Weight: 172.223 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00155252 CAS-Nummer: 57322-44-8 |