Ethyl 3-(chloromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925561-1G
APOSOR925561-1GEA
632
EUR
APOSOR925561-1G
Ethyl 3-(chloromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl 3-(chloromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel:
C₇H₉ClN₂O₂ Molecular Weight: 188,612 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07357430 CAS-Nummer: 137487-60-6 |