(4-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925627-1G
OR925627-5G
APOSOR925627-1GEA
151
EUR
APOSOR925627-1G
APOSOR925627-5G
(4-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Propoxyphenyl)acetic acid
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00460580 CAS-Nummer: 26118-57-0 |