5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925656-1G
APOSOR925656-1GEA
184
EUR
APOSOR925656-1G
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carbaldehyde 95%
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carbaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₂O Molecular Weight: 160,212 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15474839 CAS-Nummer: 41828-13-1 |