4-Chlorbutylacetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Essigsäure(4-chlorbutyl)ester
OR925717-500G
APOSOR925717-500GEA 156 EUR
APOSOR925717-500G
4-Chlorbutylacetat 98%
4-Chlorbutylacetat
Formel: C₆H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 150.6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001013
CAS-Nummer: 6962-92-1