3-(4-Methoxyphenyl)isoxazol-5-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925727-1G
APOSOR925727-1GEA
208
EUR
APOSOR925727-1G
3-(4-Methoxyphenyl)isoxazol-5-amine 95%
3-(4-Methoxyphenyl)isoxazol-5-amine
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 190,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407397 CAS-Nummer: 86685-98-5 |