5-Methoxyisoquinoline hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925755-5G
APOSOR925755-5GEA
162
EUR
APOSOR925755-5G
5-Methoxyisoquinoline hydrochloride 95%
5-Methoxyisoquinoline hydrochloride
Formel:
C₁₀H₉NO·ClH Molecular Weight: 195.646 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22683320 CAS-Nummer: 1418117-87-9 |