6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Chloro-N,N-dimethylpyridin-3-amine
OR925779-1G
OR925779-250MG
APOSOR925779-1GEA
328
EUR
APOSOR925779-1G
APOSOR925779-250MG
6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine 98%
6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine
Formel:
C₇H₉ClN₂ Molecular Weight: 156.613 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234337 CAS-Nummer: 41288-91-9 |