3-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
OR925890-1G
APOSOR925890-1GEA
78.3
EUR
APOSOR925890-1G
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formel:
C₅H₆N₂O Molecular Weight: 110,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00159629 CAS-Nummer: 3273-44-7 |