L-Leucine ethyl ester hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925903-100G
APOSOR925903-100GEA
0
EUR
APOSOR925903-100G
L-Leucine ethyl ester hydrochloride 97%
L-Leucine ethyl ester hydrochloride
Formel:
C₈H₁₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00034879 CAS-Nummer: 2743-40-0 |