3-Cyan-6-methylchromon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Methylchromone-3-carbonitrile, 6-Methyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile
OR925911-5G
APOSOR925911-5GEA
89.9
EUR
APOSOR925911-5G
3-Cyan-6-methylchromon 95%
3-Cyan-6-methylchromon
Formel:
C₁₁H₇NO₂ Molecular Weight: 185.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191962 CAS-Nummer: 50743-18-5 |