4-Methoxy-2-(pyridin-3-yl)butanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925919-1G
APOSOR925919-1GEA
609
EUR
APOSOR925919-1G
4-Methoxy-2-(pyridin-3-yl)butanoic acid 95%
4-Methoxy-2-(pyridin-3-yl)butanoic acid
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃ Molecular Weight: 195,215 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658466 CAS-Nummer: 885277-06-5 |