2,6-Dichloro-3H-pyrimidin-4-one 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926129-1G
APOSOR926129-1GEA
159
EUR
APOSOR926129-1G
2,6-Dichloro-3H-pyrimidin-4-one 96%
2,6-Dichloro-3H-pyrimidin-4-one
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂O Molecular Weight: 164,9775 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00955562 CAS-Nummer: 120977-94-8 |