2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926189-1G
APOSOR926189-1GEA
68.3
EUR
APOSOR926189-1G
2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₅H₄ClNO₂S Molecular Weight: 177.609 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12404922 CAS-Nummer: 1194374-24-7 |