4-Butylmorpholin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926210-25G
OR926210-5G
APOSOR926210-25GEA
451
EUR
APOSOR926210-25G
APOSOR926210-5G
4-Butylmorpholin 95%
4-Butylmorpholin
Formel:
C₈H₁₇NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023401 CAS-Nummer: 1005-67-0 |