3-Chloroquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926222-5G
APOSOR926222-5GEA
183
EUR
APOSOR926222-5G
3-Chloroquinoline 98%
3-Chloroquinoline
Formel:
C9H6ClN Molecular Weight: 163.6036 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234489 CAS-Nummer: 612-59-9 |