Ethyl-2,6-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
OR9263-1G
APOSOR9263-1GEA
220
EUR
APOSOR9263-1G
Ethyl-2,6-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Ethyl-2,6-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
81438-51-9 |