2,7-Dihydroxynaphthalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,7-Naphthalindiol
OR926339-1KG
APOSOR926339-1KGEA 0 EUR
APOSOR926339-1KG
2,7-Dihydroxynaphthalin 98%
2,7-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160.17 g/mol
Siedepunkt: 375
Schmelzpunkt: 184…189 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004085
CAS-Nummer: 582-17-2