3-Methyl-2-phenylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Phenyl-beta-picoline
OR926358-5G
APOSOR926358-5GEA
85.7
EUR
APOSOR926358-5G
3-Methyl-2-phenylpyridin 95%
3-Methyl-2-phenylpyridine
Formel:
C₁₂H₁₁N Molecular Weight: 169.23 g/mol Siedepunkt: 148 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006283 CAS-Nummer: 10273-90-2 |