1-Propylpiperidin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926443-100MG
APOSOR926443-100MGEA
248
EUR
APOSOR926443-100MG
1-Propylpiperidin-3-amine 95%
1-Propylpiperidin-3-amine
Formel:
C₈H₁₈N₂ Molecular Weight: 142,242 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08059954 CAS-Nummer: 51388-02-4 |