2-Propylmalonic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926537-10G
APOSOR926537-10GEA
156
EUR
APOSOR926537-10G
2-Propylmalonic acid 95%
2-Propylmalonic acid
Formel:
C₆H₁₀O₄ Molecular Weight: 146,142 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840631 CAS-Nummer: 616-62-6 |