2-Cyan-3-methylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Cyano-3-methylaniline
OR926664-1G
APOSOR926664-1GEA
52.2
EUR
APOSOR926664-1G
2-Cyan-3-methylanilin 98%
2-Cyan-3-methylanilin
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132.17 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058686 CAS-Nummer: 56043-01-7 |