Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR926874-100MG
OR926874-250MG
OR926874-1G
OR926874-500MG
OR926874-2.5G
OR926874-5G
APOSOR926874-100MGEA
329
EUR
APOSOR926874-100MG
APOSOR926874-250MG
APOSOR926874-1G
APOSOR926874-500MG
APOSOR926874-2.5G
APOSOR926874-5G
Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride 98%
Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride
Formel:
C₅H₄ClNO₂S·ClH Molecular Weight: 214.07 g/mol Schmelzpunkt: 90…100 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD04973456 CAS-Nummer: 489430-50-4 UN: 3261 ADR: 8 III |