6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[c]pyridazin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6,7-Dihydro-2H-cyclopenta[c]pyridazin-3(5H)-one
OR926886-1G
APOSOR926886-1GEA
39.3
EUR
APOSOR926886-1G
6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[c]pyridazin-3-ol 95%
6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[c]pyridazin-3-ol
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136,151 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20502855 CAS-Nummer: 122001-78-9 |