7-Chloro-2H-1,4-benzoxazin-3(4h)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Chloro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
OR926962-1G
APOSOR926962-1GEA
63.8
EUR
APOSOR926962-1G
7-Chloro-2H-1,4-benzoxazin-3(4h)-one 98%
7-Chloro-2H-1,4-benzoxazin-3(4h)-one
Formel:
C₈H₆ClNO₂ Molecular Weight: 183,592 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03019820 CAS-Nummer: 27320-99-6 |