1,2-Dihydroxynaphthalin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927003-1G
APOSOR927003-1GEA
171
EUR
APOSOR927003-1G
1,2-Dihydroxynaphthalin 95%
1,2-Dihydroxynaphthalin
Formel:
C₁₀H₈O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003959 CAS-Nummer: 574-00-5 |