Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR927013-1G
APOSOR927013-1GEA
132
EUR
APOSOR927013-1G
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate 98+%
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate
Formel:
C₉H₈ClN₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11975600 CAS-Nummer: 1150566-27-0 |