2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927017-1G
APOSOR927017-1GEA
81.2
EUR
APOSOR927017-1G
2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline 95%
2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
Formel:
C₉H₉N₃ Molecular Weight: 159,188 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03274531 CAS-Nummer: 26286-54-4 |