4-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-((Methylamino)methyl)phenol
OR927144-1G
APOSOR927144-1GEA
79.9
EUR
APOSOR927144-1G
4-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
4-[(Methylamino)methyl]phenol
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137.179 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09046544 CAS-Nummer: 78507-19-4 |