5-(p-Tolyl)isoxazole-3-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-(4-Methylphenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde
OR927181-1G
APOSOR927181-1GEA
290
EUR
APOSOR927181-1G
5-(p-Tolyl)isoxazole-3-carboxaldehyde 95%
5-(p-Tolyl)isoxazole-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Molecular Weight: 187,20 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06199344 CAS-Nummer: 640292-02-0 |