1-(Ethylamino)-3-(dimethylamino)propane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927198-1G
APOSOR927198-1GEA
364
EUR
APOSOR927198-1G
1-(Ethylamino)-3-(dimethylamino)propane 95%
1-(Ethylamino)-3-(dimethylamino)propane
Formel:
C₇H₁₈N₂ Molecular Weight: 130,231 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051552 CAS-Nummer: 19475-27-5 |