6-Methoxy-2-pyrazinecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927218-1G
APOSOR927218-1GEA 63.8 EUR
APOSOR927218-1G
6-Methoxy-2-pyrazinecarboxylic acid 95%
6-Methoxy-2-pyrazinecarboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₃
Molecular Weight: 154,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00233277
CAS-Nummer: 24005-61-6