Fmoc-N-Me-Nle-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927345-1G
OR927345-25G
OR927345-5G
APOSOR927345-1GEA
0
EUR
APOSOR927345-1G
APOSOR927345-25G
APOSOR927345-5G
Fmoc-N-Me-Nle-OH 97%
Fmoc-N-Me-Nle-OH
Formel:
C₂₂H₂₅NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00235878 CAS-Nummer: 112883-42-8 |