7-Nitroisoquinolin-1(2H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927390-1G
APOSOR927390-1GEA
213
EUR
APOSOR927390-1G
7-Nitroisoquinolin-1(2H)-one 97%
7-Nitroisoquinolin-1(2H)-one
Formel:
C₉H₆N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15526743 CAS-Nummer: 20141-83-7 |