N-Methyl-3-(thien-2-yl)benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Methyl-1-(3-thien-2-ylphenyl)methylamine
OR9274-1G
APOSOR9274-1GEA
395
EUR
APOSOR9274-1G
N-Methyl-3-(thien-2-yl)benzylamine 97%
N-Methyl-3-(thien-2-yl)benzylamine
Formel:
C₁₂H₁₃NS Molecular Weight: 203,303 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08435869 CAS-Nummer: 859833-20-8 |