5-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR927453-1G
APOSOR927453-1GEA
306
EUR
APOSOR927453-1G
5-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine 96%
5-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Formel:
C₅H₅ClN₂O₂S Molecular Weight: 192.623 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00187881 CAS-Nummer: 38275-47-7 |