5-(Dimethylamino)-pentanoic acid hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR927457-250MG
APOSOR927457-250MGEA
27.7
EUR
APOSOR927457-250MG
5-(Dimethylamino)-pentanoic acid hydrochloride 95%
5-(Dimethylamino)-pentanoic acid hydrochloride
Formel:
C₇H₁₅NO₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00035089 CAS-Nummer: 25726-28-7 |