3,4,5-Trimethoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Antiarol
OR927502-25G
APOSOR927502-25GEA
144
EUR
APOSOR927502-25G
3,4,5-Trimethoxyphenol 95%
3,4,5-Trimethoxyphenol
Formel:
C₉H₁₂O₄ Molecular Weight: 184.19 g/mol Siedepunkt: 283 Schmelzpunkt: 147 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008389 CAS-Nummer: 642-71-7 |