3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]pyridin-6-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR927621-100MG
APOSOR927621-100MGEA
71.2
EUR
APOSOR927621-100MG
3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]pyridin-6-amine
3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]pyridin-6-amine
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20487103 CAS-Nummer: 1346447-21-9 |