Methyl-o-anisat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927757-500G
APOSOR927757-500GEA 201 EUR
APOSOR927757-500G
Methyl-o-anisat 95%
Methyl-o-anisat
Formel: C₉H₁₀O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008423
CAS-Nummer: 606-45-1