N-Boc-L-adamantylglycine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2S)-2-(1-Adamant-1-yl)-2-((2-butoxycarbonyl)amino)acetic acid, (2S)-2-(1-Adamantyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetic acid
OR927865-250MG
APOSOR927865-250MGEA
369
EUR
APOSOR927865-250MG
N-Boc-L-adamantylglycine 97%
N-Boc-L-adamantylglycine
Formel:
C₁₇H₂₇NO₄ Molecular Weight: 309,401 g/mol Schmelzpunkt: 180…190 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09952623 CAS-Nummer: 361441-97-6 |