4-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927896-1G
OR927896-5G
APOSOR927896-1GEA
219
EUR
APOSOR927896-1G
APOSOR927896-5G
4-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
4-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08059974 CAS-Nummer: 915922-29-1 |