2-Naphthalenepropanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927985-5G
APOSOR927985-5GEA
174
EUR
APOSOR927985-5G
2-Naphthalenepropanoic acid 97%
2-Naphthalenepropanoic acid
Formel:
C₁₃H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00092742 CAS-Nummer: 21658-35-5 |