Di(2-pyridyl)keton 97+%

Lieferant: Apollo Scientific

OR928006-100G OR928006-25G
APOSOR928006-100GEA 393 EUR
APOSOR928006-100G APOSOR928006-25G
Di(2-pyridyl)keton 97+%
Di(2-pyridyl)keton
Formel: C₁₁H₈N₂O
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006288
CAS-Nummer: 19437-26-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR