2-(Morpholin-3-yl)acetic acid hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928013-1G
OR928013-250MG
OR928013-500MG
APOSOR928013-1GEA
0
EUR
APOSOR928013-1G
APOSOR928013-250MG
APOSOR928013-500MG
2-(Morpholin-3-yl)acetic acid hydrochloride 97%
2-(Morpholin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Formel:
C₆H₁₂ClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11506159 CAS-Nummer: 86967-55-7 |